Kluczowe dokumenty
821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
Synonim(y):
TSKgel® CM-STAT Columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® CM-STAT HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh CM-STAT, 21965
Parametry
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 3 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
carboxymethyl phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
3-10
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel CM-STAT są wypełnione hydrofilowymi nieporowatymi cząstkami żywicy o wielkości 7 i 10 μm, których powierzchnia składa się z otwartej sieci wielowarstwowych słabych grup kationowymiennych. Innowacyjna chemia wiązania, w połączeniu ze stosunkowo dużym rozmiarem cząstek, skutkuje znaczną ładownością, niskim ciśnieniem roboczym i szybką analizą. Zastosowania kolumn TSKgel CM-STAT obejmują separację białek, agregatów białek, izomerów ładunku przeciwciał monoklonalnych, białek PEGylowanych i trawionych peptydów.
Opakowanie zbiorcze do uzupełniania i/lub przepakowywania kolumn TSKgel i kolumn ochronnych.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie DI.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)