188360
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
mp
250 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
Klucz InChI
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3