820025
TSKgel® SWXL (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® BioAssist® G4SWXL HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 20025
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
8 μm
wielkość porów
450 Å pore diameter
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)