Kluczowe dokumenty
819686
TSKgel® BioAssist® S (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Synonim(y):
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 6759 S Kolumna HPLC, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Materiały
PEEK hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19686
Parametry
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
7 μm
wielkość porów
1300 Å
pH robocze
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel BioAssist S są wypełnione porowatymi hydrofilowymi kulkami polimerowymi, które są modyfikowane powierzchniowo silnym kationitem. Duże pory żywicy są bardzo dostępne nawet dla białek o wysokiej masie cząsteczkowej. Prowadzi to do wyższej wydajności chromatograficznej i zdolności wiązania do oczyszczania. Kolumny są wykonane z PEEK w celu zmniejszenia adsorpcji białek.
Postać fizyczna
Wysyłane w 20% etanolu w 20 mM buforze fosforanowym (pH 6,5).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)