Kluczowe dokumenty
WHA10311447
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 593
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749117
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311447
Whatman Article No. 28414193 (US reference)
Parametry
450/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
185 mm
wielkość porów
5 μm
gramatura
85 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardowe bibuły filtracyjne do drobnych osadów.
Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów. Wstępnie złożone filtry jakościowe zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność załadunkową w porównaniu z równoważnymi filtrami złożonymi w kwadrant.
Cechy i korzyści
  • Zwiększona powierzchnia filtra zwiększa całkowitą pojemność i skraca całkowity czas filtracji.
  • Zmniejszony kontakt między filtrem a lejkiem utrzymuje natężenie przepływu.
  • Wyeliminowanie konieczności składania kręgów filtracyjnych w celu dopasowania ich do stożkowych lejków pozwala zaoszczędzić czas w przypadku powtarzających się lub wielokrotnych analiz.
  • Wstępnie przygotowane filtry mają takie same właściwości techniczne jak odpowiednie krążki filtracyjne.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)