Kluczowe dokumenty
AN5004700
Millipore
Polypropylene Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Polypropylene Prefilter, hydrophobic, 5.0 µm, 47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
plain filter
polypropylene membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
150 μm
wielkość porów
5.0 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Jest to polipropylenowy filtr wstępny o wielkości porów 5,0 um (filtr 5 mikronów) wykonany w 100% z pierwotnego polipropylenu. Filtr ten idealnie nadaje się do ogólnych zastosowań związanych z oczyszczaniem i filtracją wstępną, w tym rozpuszczalników, wody dejonizowanej i redukcji obciążenia biologicznego.
Zastosowanie
Collection of cells and precipitates
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.