818393
TSKgel® GMHHR-H(S) HT HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18393
Parametry
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
13 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)