817392
TSKgel® GMHHR-M (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® GMHHR-M HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17392
Parametry
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
50 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
macierz
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
mixed
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kompatybilność
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)