817353
TSKgel® G2000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC G2000HHR, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17353
Parametry
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
20 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)