Kluczowe dokumenty
817357
TSKgel® G5000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® HHR Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 G5000HHR Kolumna HPLC, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17357
Parametry
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
650 Å
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Linia kolumn TSKgel HHR składa się z ośmiu kolumn o różnych rozmiarach porów, od TSKgel G1000HHR do TSKgel G7000HHR, oraz pięciu kolumn o rozszerzonym zakresie liniowym krzywej kalibracji. Wszystkie kolumny TSKgel typu HHR są dostarczane w THF, który można wymienić na znacznie szerszy zakres rozpuszczalników organicznych niż kolumny TSKgel HXL , chociaż kolumny Hxl są bardziej obojętne. Maksymalna temperatura pracy dla większości kolumn TSKgel typu HHR wynosi 140°C, z wyjątkiem kolumn GMHHR, które mogą być używane tylko w temperaturze do 80°C. Kolumny TSKgel typu HHR to konwencjonalne kolumny GPC o wymiarach 7,8 mm ID x 30 cm.
TSKgel G5000HHR columns are packed with rigid, porous, polymer beads. They are from a class of columns used for the non-aqueous separation of polymers less than 4,000,000 Da. TSKgel G4000HHR columns are shipped in THF, which can be exchanged for a wide variety of organic solvents.
Postać fizyczna
Wysyłane w THF.
Inne uwagi
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, dichlorometanem, dichloroetanem, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroform, 1,4-dioksan, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, dimetylosulfotlenek, pirydyna.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)