Kluczowe dokumenty
818151
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-80Ts, 18151
zakres etykietowania
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
80 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
Postać fizyczna
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)