Kluczowe dokumenty
817227
TOYOPEARL® SuperQ-650M Nośniki luzem
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
opis
SuperQ-650M
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
liquid
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-12
pojemność
0.20-0.30 meq/mL ion exchange capacity
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
143 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use strong anion exchange chromatography
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl SuperQ-650 to silny wymieniacz anionowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wychwytywania o wysokiej przepustowości, oczyszczania międzywęzłowego i etapów procesu polerowania. Jeśli wymagana jest większa rozdzielczość, należy użyć żywicy TSKgel SuperQ-5PW o mniejszych cząsteczkach. Selektywność pozostaje taka sama.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,1 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)