Kluczowe dokumenty
814785
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14785
Parametry
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
1-13
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Żywica Toyopearl Phenyl-650 to żywica o średniej hydrofobowości spośród pięciu ligandów HIC oferowanych przez Tosoh Bioscience. Główne zastosowania to separacja białek, ich izoform i usuwanie agregatów. Jest on zwykle używany w pośrednich etapach oczyszczania i polerowania. W przypadku wysokowydajnych separacji zaleca się stosowanie żywicy TSKgel Phenyl-5PW. Oba produkty mają taką samą selektywność.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)