Kluczowe dokumenty
843126
TOYOPEARL® Phenyl-650C Bulk Media
phase phenyl, bottle of 25 mL, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® Phenyl-650 Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 43126
Parametry
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
1-13
pojemność
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Opis ogólny
Toyopearl Phenyl-650 resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Phenyl-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)