814005
TSKgel® Octadecyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Octadecyl-NPR HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14005
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% organic solvent
0-60 °C temperature
1.6 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
- Octadecyl-2PW particles have 125Å pores
- Octadecyl-4PW particles have 500Å pores
- Phenyl-5PW RP particles have 1000Å pores
- Octadecyl-NPR particles are nonporous
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)