Key Documents
77033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-DM Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Wartość beta
500
df
0.12 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Odporność chem./fiz.
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed
Inne uwagi
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?