Kluczowe dokumenty
G006410
Analiza GC enancjomerów 1,3-dimetyloamyloaminy (DMAA) (pochodnych N-pentafluoropropionylu) na 6513 3836 G-DM, temperatura pieca 30 ºC.
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm particles (77033AST)
oven: 30 °C (isothermal)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
injection: 1.0 μL 100:1 split
Zastosowanie
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
1,3-dimetyloamylamina (DMAA) jest stymulantem występującym w różnych suplementach diety. Chociaż często oznaczana jest jako "naturalna", pochodząca z roślin geranium, podejrzewa się, że w rzeczywistości ma syntetyczne pochodzenie. Jeśli jest syntetyczny, suplement podlegałby przepisom FDA. W tym badaniu wykorzystano chiralną GC do pomiaru stosunku enancjomerycznego i diastereomerycznego syntetycznego DMAA. Przedstawiono tutaj dwa zestawy enancjomerów DMAA rozdzielone za pomocą GC na Astec CHIRALDEX G-DM.
Inne uwagi
10 mg wzorca DMAA i 10 mg wzorca wewnętrznego (2-aminopentan) rozpuszczono w 0,5 ml dichlorometanu. Do fiolki dodano 0,5 ml PFPA i fiolkę uszczelniono wkładką z gumy silikonowej. Roztwór ogrzewano przez 30 minut w temperaturze 50°C. Następnie rozpuszczalnik i pozostałości PFPA usunięto w temperaturze pokojowej pod zmniejszonym ciśnieniem. Pochodną DMAA i wzorzec wewnętrzny przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 10 ml i rozcieńczono heptanem do objętości 10 ml.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    1,3-Dimethylamylamine, analytical standard
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)