Merck
75932
Supelco
Isoxaflutole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5-Cyclopropyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]isoxazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12F3NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.32
Beilstein:
8344543
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)c2cnoc2C3CC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F3NO4S/c1-24(21,22)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)13(20)11-7-19-23-14(11)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
OYIKARCXOQLFHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Izoksaflutol należy do rodziny herbicydów izoksazolowych i jest stosowany do przedwschodowego zwalczania szerokiej gamy ważnych chwastów liściastych i trawiastych w kukurydzy i trzcinie cukrowej. Herbicyd ten jest inhibitorem enzymu dioksygenazy 4-hydroksyfenylopirogronianowej (HPPD), co powoduje zablokowanie biosyntezy karotenoidów, a tym samym powoduje bielenie podatnych chwastów. Izoksaflutol charakteryzuje się niskim zużyciem, szybkim rozpraszaniem i bardzo niską toksycznością dla ssaków.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 (uchylającym dyrektywę 91/414/EWG) izoksaflutol jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/845 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) izoksaflutolu (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylu, wyrażona jako izoksaflutol) w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wynosi od 0,02 mg/kg do 0,2 mg/kg.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych. Izoksaflutol CRM może być również używany do:
  • określenia wpływu temperatury i wilgotności na rozpraszanie, transformację i mineralizację izoksaflutolu w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych
  • Oceny wpływu materii organicznej, pH gleby, stężenia Ca2+ i zawartości gliny na sorpcję izoksafutolu i określenia zachowania sorpcyjnego izoksafutolu przez pięć różnych gleb różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
  • Zbadanie wpływu izoksaflutolu na ogólny wzrost, nodulację i zdolność wiązania azotu jednej odmiany ciecierzycy tolerującej izoksaflutol i jednej odmiany ciecierzycy wrażliwej na izoksaflutol.
  • Zbadanie wpływu właściwości gleby na degradację izoksaflutolu oraz sorpcję-desorpcję izoksaflutolu i jego degradatu diketonitrylowego na glebie.
  • Ocena wpływu mieszaniny flufenacetu i izoksaflutolu na populację mikroorganizmów, wskaźnik różnorodności ekofizjologicznej, wskaźnik rozwoju kolonii, aktywność enzymatyczną gleby i wzrost kukurydzy.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)