Merck
46416
Supelco
Oxasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Oxetan-3-yl 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1cc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC3COC3)n1
InChI
1S/C17H18N4O6S/c1-10-7-11(2)19-16(18-10)20-17(23)21-28(24,25)14-6-4-3-5-13(14)15(22)27-12-8-26-9-12/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H2,18,19,20,21,23)
Klucz InChI
IOXAXYHXMLCCJJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oksasulfuron to herbicyd sulfonylomocznikowy stosowany na soję w celu powschodowego zwalczania chwastów szerokolistnych i traw. Jego sposób działania polega na hamowaniu syntazy acetolaktanowej w roślinach.
Zastosowanie
Oksasulfuron został wykorzystany jako wzorzec analityczny do badania jego fotochemicznej degradacji w środowisku wodnym przy użyciu niewodnej elektroforezy kapilarnej z tandemową spektrometrią mas z elektrorozpylaniem. Może być również stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytical validation method for the determination of sulfonylurea herbicides in water samples by solid-phase extraction and HPLC with diode-array detecton
Proceedings of the 13th International Conference on Environmental ascience and technology, 4(4), 5-7 (2013)
The Pesticide Encyclopedia (2014)
Novel degradation products of the herbicide oxasulfuron identified by capillary electrophoresis-mass spectrometry
Scrano L, et al.
Environmental Chemistry Letters, 4(4), 225-228 (2006)
Xinzhou Wu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(15), 3966-3974 (2018-03-29)
Matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (MALDI-FTICR-MS) has been applied for rapid, sensitive, undisputed, and quantitative detection of pesticide residues on fresh leaves with little sample pretreatment. Various pesticides (insecticides, bactericides, herbicides, and acaricides) are detected
Maykel Hernández-Mesa et al.
Journal of chromatography. A, 1617, 460831-460831 (2020-01-18)
This work proposes a novel Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) method in combination with ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the determination of sulfonylurea residues in edible seeds. The chromatographic separation of nine sulfonylureas was accomplished