Merck
75974
Supelco
Tepraloxydim
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
trans-2-[1-(3-Chloroallyloxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC\C(=N/OC\C=C\Cl)C1=C(O)CC(CC1=O)C2CCOCC2
InChI
1S/C17H24ClNO4/c1-2-14(19-23-7-3-6-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)12-4-8-22-9-5-12/h3,6,12-13,20H,2,4-5,7-11H2,1H3/b6-3+,19-14+
Klucz InChI
IOYNQIMAUDJVEI-BMVIKAAMSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Tepraloksydim jest selektywnym i ogólnoustrojowym herbicydem oksymu cykloheksanodionu. Jest inhibitorem karboksylazy acetylo-CoA (ACCase) zapobiegającym włączaniu octanu do kwasów tłuszczowych i blokującym produkcję fosfolipidów wykorzystywanych do budowy nowych błon. Tepraloksydim jest stosowany do powschodowego zwalczania chwastów trawiastych, zwłaszcza Poa annua, samosiewów kukurydzy, Sorghum halepense i Elymus repens, w uprawach szerokolistnych, w dawce 50-100 g/ha.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2022/801 z dnia 20 maja 2022 r. tepraloksydim nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości wynoszące 0,1 mg/kg są dozwolone w przypadku obecności tepraloksydimu, mierzonej jako suma tepraloksydimu i jego metabolitów, które mogą być hydrolizowane albo do ugrupowania kwasu 3-(tetrahydropirano-4-ylo)-glutarowego, albo do ugrupowania kwasu 3-hydroksy-(tetrahydropirano-4-ylo)-glutarowego, w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/91. Nr 2019/91.
Tepraloksydim musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Tepraloxydim CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
  • Badanie przesiewowe i oznaczanie ilościowe 569 pestycydów w próbkach wiciokrzewu za pomocą kombinacji ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UHPLC) i spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości kwadrupol-Orbitrap.
  • Wykrywanie 252 pestycydów wyekstrahowanych z próbek wód powierzchniowych za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przy użyciu chromatografii cieczowej kwadrupol-orbitrap o wysokiej rozdzielczości tandemowej spektrometrii mas.
  • Ocena 250 pozostałości pestycydów wyekstrahowanych metodą QuEChERS ze 103 próbek przetworzonych owoców przy użyciu ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (UHPLC-MS/MS)
  • Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania ilościowego 200 pozostałości pestycydów w próbkach sałaty i pomarańczy w oparciu o metanol jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny, ultra wysokosprawną chromatografię cieczową (UHPLC) do separacji i tandemową spektrometrię mas (MS/MS) do wykrywania
  • Analiza pozostałości 261 pestycydów, ich metabolitów i polichlorowanych bifenyli przy użyciu zmodyfikowanego protokołu QuEChERS - zoptymalizowanego dla próbek o bardzo niskiej masie cząsteczkowej i chromatografii cieczowo-gazowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.
  • Opracowanie i walidacja metody analizy ilościowej 207 pozostałości pestycydów w próbkach miodu przy użyciu związków LC-MS/MS i GC-MS/MS.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)