Merck
38273
Supelco
Prothioconazole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15Cl2N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CN1N=CNC1=S)(Cc2ccccc2Cl)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3OS/c15-11-4-2-1-3-10(11)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-12(21)17-9-18-19/h1-4,9,20H,5-8H2,(H,17,18,21)
Klucz InChI
MNHVNIJQQRJYDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
  • Nanohybrydowe nanocząstki na bazie czwartorzędowego chitozanu z dodatkiem protiokonazolu do skutecznego zwalczania chorób grzybiczych przy minimalnym wpływie na środowisko: Niniejsze badanie podkreśla rozwój zaawansowanej formuły protiokonazolu przy użyciu czwartorzędowych nanocząstek na bazie chitozanu, koncentrując się na skutecznym zwalczaniu chorób grzybiczych w warunkach rolniczych. Aplikacja ta demonstruje rolę protiokonazolu w zrównoważonym rolnictwie poprzez zmniejszenie wpływu stosowania fungicydów na środowisko, co ma kluczowe znaczenie dla naukowców zajmujących się biotechnologią rolniczą i naukami o środowisku (Niu et al., 2024).
  • Wpływ nowego synergetyku botanicznego na skuteczność i zachowanie pozostałości protiokonazolu na polu pszenicy: Badania wykazały zwiększenie skuteczności grzybobójczej protiokonazolu dzięki nowemu synergetykowi botanicznemu. Badanie to ma kluczowe znaczenie dla osób badających dynamiczne interakcje chemicznych i botanicznych fungicydów, mające na celu optymalizację ochrony upraw przy jednoczesnym monitorowaniu poziomów pozostałości dla bezpieczeństwa żywności (Wu et al., 2023).
  • Badanie potencjalnego mechanizmu odporności na protiokonazol u Fusarium graminearum w Chinach: Badania te dotyczą rosnących obaw związanych z odpornością na fungicydy, w szczególności badania mechanizmów stojących za odpornością Fusarium graminearum na protiokonazol. Odkrycia te mają zasadnicze znaczenie dla biotechnologów i patologów roślin pracujących nad opracowaniem nowych strategii przezwyciężania oporności patogenów upraw (Zhou et al., 2023).
  • Ustalenie zakresu zanieczyszczenia pestycydami w irlandzkich glebach rolnych: Badanie to wykorzystuje protiokonazol jako marker do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb pestycydami. Ma to kluczowe znaczenie dla badaczy środowiska i organów regulacyjnych, których celem jest zrozumienie wpływu długotrwałego stosowania fungicydów na środowisko oraz opracowanie wytycznych dotyczących zrównoważonych praktyk rolniczych (Vickneswaran et al., 2023).
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)