Kluczowe dokumenty
44394
Profenofos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C11H15BrClO3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
Klucz InChI
QYMMJNLHFKGANY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Profenofos to niesystemowy środek owadobójczy i roztoczobójczy należący do grupy fosforoorganicznych. Jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) powodującym nadpobudliwość i zaburzającym funkcjonowanie układu nerwowego. Profenofos jest stosowany do ochrony przed owadami, zwłaszcza Lepidoptera i roztoczami w bawełnie, kukurydzy, burakach cukrowych, soi, ziemniakach, warzywach, tytoniu i innych uprawach.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2076/2002 z dnia20 listopada 2002 r., profenofos nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Jednak najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości od 0,01 mg/kg do 10 mg/kg są dozwolone w przypadku obecności profenofosu w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2017/978. Nr 2017/978.
Profenofos musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Profenofos CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Ocena technik spektroskopii z transformatą Fouriera-NIR (FT-NIR) i transformatą Fouriera-MIR (FT-MIR) do wykrywania profenofosu w próbkach jarmużu chińskiego, kapusty i papryki chili spur.
- Analiza wielu pozostałości pestycydów w 150 próbkach jaj składających się z jaj kaczych, gęsich i przepiórczych za pomocą zmodyfikowanej metody QuEChERS do ekstrakcji i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) do kwantyfikacji
- Wykrywanie insektycydów z trzech różnych klas w próbkach brzoskwiń za pomocą techniki powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania Ramana (SERS), opartej na nanocząstkach złota pokrytych srebrem (Au@Ag NPs).
- Analiza wielopozostałościowa 160 wieloklasowych pestycydów przy użyciu mieszaniny octanu etylu (EtAC)/n. heksanu do ekstrakcji z próbek rumianku, tymianku i majeranku oraz ich analiza za pomocą chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GC-MS/MS).
- Jednoczesne oznaczanie 18 chiralnych pestycydów w stałych i ciekłych próbkach środowiskowych za pomocą magnetycznej ekstrakcji opartej na wielościennych nanorurkach węglowych z funkcjonalizacją aminową (m-MWCNTs-NH2) przed enancjoselektywną analizą metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Opracowanie i walidacja metody oznaczania 36 wieloklasowych pestycydów w próbkach gleby metodą chromatografii cieczowej z tandemową kwadrupolową liniową spektrometrią mas z pułapką jonową (MS-MS/MS) po zmodyfikowanej ekstrakcji opartej na QuEChERS
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)