Merck
CRM45639
Supelco
Propanil
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3′,4′-Dichloropropionanilide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.08
Beilstein:
2365645
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
LFULEKSKNZEWOE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość ilościowa NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Propanil to powschodowy herbicyd stosowany do zwalczania chwastów szerokolistnych i jednorocznych traw w ryżu i innych uprawach, takich jak pszenica, ziemniaki. Jest umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie i ma niską lotność. Nie jest zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) propanilu zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1146/2014 dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 0,05 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator do chromatografii i innych technik analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM45639-50MG