Kluczowe dokumenty
66965-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
2.2% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
Zakres roboczy pH
1-8
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)