Kluczowe dokumenty
PHL89232
Isoverbascoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Isoacteoside, (E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 6-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)-β-D-glucopyranoside, Isoverbascoside
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C29H36O15/c1-3-40-28-29(39,15-6-8-17(31)19(33)11-15)26(44-27-25(38)24(37)22(35)13(2)42-27)23(36)20(43-28)12-41-21(34)9-5-14-4-7-16(30)18(32)10-14/h4-11,13,20,22-28,30-33,35-39H,3,12H2,1-2H3/b9-5+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m0/s1
Klucz InChI
BYCHRKNAQYPJPR-DAZOONRXSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)