Key Documents
N-089
Normeperidine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC)C1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-17-13(16)14(8-10-15-11-9-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,15H,2,8-11H2,1H3
Klucz InChI
QKHMFBKXTNQCTM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pharmacokinetic analysis in pain management: Normeperidine solution is utilized for the simultaneous quantitation of multiple opioid compounds, including meperidine and normeperidine, in human plasma. This application aids in the cardiovascular safety assessment of therapeutic opioid doses, supporting safer pain management practices (Fernández et al., 2017).
- Comparative pharmacological studies: Research on normeperidine involves comparing the plasma concentration profiles of opioids administered through different routes, providing insights into the pharmacokinetics of drugs like pethidine and its metabolites in pediatric anesthesia (Jacobsen et al., 1988).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C