59356-U30
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
200 m2/g
pokrycie powierzchni
3.5 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
macierz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
operating pH range
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Cechy i korzyści
- Low hydrophobicity for rapid elution of hydrophobic analytes
- Excellent peak shape and retention of strongly basic analytes
- Retention of polar analytes
- Unique selectivity
- Significantly less retention than C18 (typically requires lower % organic mobile phase)
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Compatible with highly aqueous organic phases
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?