58231
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
MTO-SUPELCOSIL™ LC-CN 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L10
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
4% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
zakres pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?