Merck
PHL89616
Cyanidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Kuromanin chloride, Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Klucz InChI
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, and inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
It is a chloride salt of the anthocyanidin glycoside, cyanidin-3-glucoside. Cyanidin 3-glucoside is the major anthocyanin found in legumes, such as black soybean, common bean, cowpea, and lentils. It is known to show antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, and antihypertensive properties.
Działania biochem./fizjol.
Anthocyanin. Antioxidant. Studied for its neuroprotective property.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: echinacea sambucus zingiber echinacea sambucus zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)