Kluczowe dokumenty
581326-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
25% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
3.7 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Cechy i korzyści
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
581326-U | 4061838548764 |