57939
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 2.1 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?