Kluczowe dokumenty
57608-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Synonim(y):
odwracalna pusta probówka z wkładem SPE, 3 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
opis
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
opakowanie
pk of 50
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
2 mL
Zastosowanie
food and beverages
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)