Kluczowe dokumenty
21321
Hamilton® Microliter syringe, removable needle
75 ASRN, volume 5 μL, needle size 23s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga
Właściwości
needle type ASRN (removable needle)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 87957
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Hamilton′s Microliter syringe is to be used for liquid injection. This syringe is made of with a glass barrel with a hand-fitted stainless steel plunger. The plunger is individually fitted to its matching syringe barrel.
The plunger is not to be used with any other syringe.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)