Kluczowe dokumenty
52791-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits
Synonim(y):
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene
opis
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
opakowanie
pk of 5000
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Inne uwagi
Frits are included separately, pk of 10,000.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)