Kluczowe dokumenty
57246-U
Supelco
Stainless Steel Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL polypropylene SPE tubes, pk of 60
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
opakowanie
pk of 60
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 6mL polypropylene SPE tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3