Kluczowe dokumenty
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opakowanie
pkg of 12 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
kompatybilność
configured for plugging luer holes
Opis ogólny
Zatyczka męska Luer służy do uszczelnienia wlotowej nasadki do pobierania próbek, która służy jako akcesorium do pojemników do przechowywania systemu desorpcji termicznej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)