About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
polyolefin
sterylność
sterile
opakowanie
bag of 100 ea
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednorazowego użytku. Do użytku z końcówkami Luer lock lub zwykłymi końcówkami Luer do strzykawek, zakrywa całą osłonę Luer strzykawki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120960-100EA | 4061834239642 |