917001
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
Synonim(y):
Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
opis
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Zastosowanie
Nasadki końcowe charakteryzują się precyzyjnym dopasowaniem i wygodnym przyciskiem, który zapewnia dokładne, hermetyczne uszczelnienie. Nasadki końcowe i nasadki na końcówki zapewniają hermetyczne uszczelnienie, które umożliwia wstępne napełnianie wkładów lub uszczelnianie częściowo zużytych strzykawek między zmianami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)