Kluczowe dokumenty
916749
Sigma-Aldrich
Pistons
3 mL, white, 100/box
Synonim(y):
Materiały eksploatacyjne do biodruku 3D
About This Item
Kod UNSPSC:
26101736
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
3mL pistons (100/box), white
Suitable for 3mL cartridge
Zastosowanie
Są to tłoki wycierające kompatybilne z większością płynów. Tłok jest wkładany do kartridża po załadowaniu go płynem, aby zapewnić równomierne dozowanie, zapobiec kapaniu i wyeliminować odpady poprzez wycieranie ścianek beczki do czysta podczas dozowania płynu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)