Kluczowe dokumenty
55080-U
Frits for Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 0.5 μm, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
PEEK
opakowanie
pkg of 10 ea
wielkość porów
0.5 μm
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
część zamienna
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.