54221-U
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
Synonim(y):
3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
opakowanie
pk of 100
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)