52691-U
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 5 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
20 mL
0.8 meq/g total capacity
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
- Counter ion is H+
- Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
- Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
- The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.