Key Documents
52690-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
Synonim(y):
Strong Cation Exchange SPE cartridge tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
12 mL
0.8 meq/g total capacity
macierz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
  • Counter ion is H+
  • Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
  • Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
  • The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.