Kluczowe dokumenty
506419
Supelco
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
analytical standard
Synonim(y):
RGO
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D2887,D7169
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
przydatność
suitable for
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This sample is a petroleum fraction having a boiling range from 250 °F to 850 °F, evaluated in round-robin studies by the ASTM. Use this sample and the supplied ASTM boiling range consensus values to evaluate system performance.
Zastosowanie
ASTM® D2887 reference gas oil has been used as a standard in the analysis of fossil-fuel liquid in order to quantitatively measure aliphatic, aromatic and polar compounds classes using normal phase high performance liquid chromatography method (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)