Kluczowe dokumenty
500658
Supelco
ASTM® D2887 Quantitative Calibration Solution
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
ASTM® D3710
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 6 × 1 mL
stężenie
0.5 wt. % (except where noted)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Ilościowy roztwór kalibracyjny 2749 D2887 został użyty jako wzorzec kalibracyjny do ilościowego oszacowania alkanów wytwarzanych podczas współpirolizy polietylenu o wysokiej gęstości w celu utworzenia biooleju, przy użyciu metody chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Prepared in carbon disulfide at 0.5 w/% each component unless otherwise noted.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    Decane
    Dodecane
    Eicosane
    Heptadecane
    Heptane
    Hexacosane
    Hexadecane 1 % (w/w)
    Hexane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octadecane
    Octane
    Pentadecane
    Pentane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Undecane
    Zobacz wszystko (20)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wood/plastic copyrolysis in an auger reactor: Chemical and physical analysis of the products
Bhattacharya P, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 88, 1251-1260 (2009)