Merck
503126
Supelco
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap
S-trap, 1/8 in. fitting
Synonim(y):
S-TRAP, SUPELPURE-O, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
dopasowywanie
1/8 in. fitting
Opis ogólny
The oxygen-removing catalysts can reduce oxygen to less than 2 ppb when the level in the incoming gas does not exceed 10 ppm. Because the catalyst is coated on a Molecular Sieve, this trap also can remove water vapor.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Zastosowanie
It has been used in purifying ethylene during slurry polymerization for preparing polymer with medium molecular weight distributions; in a study performed to understand fragmentable support of organic nanoparticles for Ziegler–Natta Catalysts.
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler?Natta catalysts.
Nietzel, Sven, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53.1, 15-22 (2015)