Kluczowe dokumenty
50146-U
Supelco
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 4 mm
powierzchnia
360 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
LiChrospher® RP-select B HPLC column is a versatile reversed-phase sorbent optimized for HPLC separations of basic compounds. Based on spherical silica particles, the sorbent prevents secondary interactions with basic substances, and ensures that they are eluted as highly symmetrical peaks. It is also suitable for the determination of neutral and acidic substances.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)