Kluczowe dokumenty
SMB00971
4-Ethylphenol sodium sulfate
Synonim(y):
Sól sodowa siarczanu 4-etylofenylowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NaO4S
Masa cząsteczkowa:
224.21
Kod UNSPSC:
51171629
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Siarczan sodowy 4-etylofenolu jest solą sodową siarczanu 4-etylofenolu (4EPS). Siarczan 4-etylofenolu jest metabolitem drobnoustrojów jelitowych pochodzącym z tyrozyny, która jest przekształcana w 4-etylofenol, a następnie siarczanowana w wątrobie. Podwyższone poziomy 4EPS w moczu występują u szczurów ze skłonnością do insulinooporności i otyłości. Zwiększony poziom 4EPS w osoczu odnotowano w mysim modelu autyzmu, a myszy leczone 4EPS wykazywały zachowania podobne do lękowych. Wyższe poziomy 4-etylofenylosiarczanu stwierdzono również w osoczu, wątrobie, sercu i nerkach w szczurzym modelu przewlekłej choroby nerek. 4EPS jest składnikiem moczu samców szczurów i uważa się, że zarówno siarczan 4-etylofenylowy, jak i 4-etylofenol uczestniczą w komunikacji feromonalnej. Uważa się, że siarczan p-krezolu i siarczan 4-etylofenylowy pochodzą z tyrozyny i mają podobne właściwości biologiczne, jednak ich produkcja enzymatyczna może się różnić.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Badania mikrobiomu
Badania mikrobiomu
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Alexandra Lafaye et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(6), 655-664 (2004-07-06)
This paper reports a liquid chromatographic/electrospray ionization mass spectrometric (LC/ESI-MS) method for profiling a wide range of structurally different sulfoconjugated compounds in urine and its application to the characterization of biomarkers for heavy metal toxicity in rat urine. Sulfoconjugates were
Thomas J Velenosi et al.
Scientific reports, 6, 22526-22526 (2016-03-05)
Chronic kidney disease (CKD) results in the accumulation of metabolic waste products that are normally cleared by the kidney, known as uremia. Many of these waste products are from bacteria metabolites in the gut. Accumulation of uremic toxins in plasma
Houkai Li et al.
Journal of proteome research, 6(4), 1364-1370 (2007-02-22)
In conventional pharmacological studies, intersubject differences within an animal strain are normally neglected, leading to variations in pharmacological outcomes in response to the same stimulus. Using two classical experimental models, the Streptozotocin (STZ)-induced diabetic model of Wistar rats and the
Lauren J Rajakovich et al.
Natural product reports, 36(4), 593-625 (2018-11-20)
Covering: up to the end of 2017 The human body is composed of an equal number of human and microbial cells. While the microbial community inhabiting the human gastrointestinal tract plays an essential role in host health, these organisms have