Kluczowe dokumenty
50148-U
Supelco
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
LiChrospher®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.5% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
360 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
60 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)