Merck
47733-U
Supelco
2-Hexanone
analytical standard
Synonim(y):
Butyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
1737676
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
ASTM® D5580
ciśnienie pary
10 mmHg ( 39 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 5 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-heksanon to bezbarwna do bladożółtej ciecz o ostrym zapachu należąca do klasy ketonów. Otrzymywany jest jako produkt odpadowy gazyfikacji węgla, operacji łupków naftowych i roztwarzania drewna. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik w przemyśle.
Zastosowanie
2-Heksanon może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach biologicznych przy użyciu chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of liquid chromatography-mass spectrometry to biomonitoring of exposure to industrial chemicals
Manini P, et al.
Toxicology Letters, 162(2-3), 202-210 (2006)
Handbook of Chemicals and Safety (2016)
Y Lolin
Human toxicology, 8(4), 293-300 (1989-07-01)
1. The main neurological disorders associated with chronic VSA are peripheral neuropathy, cerebellar disease, chronic encephalopathy and dementia. Apart from peripheral neuropathy, the clinical features are non-specific, evidence for solvent-related toxicity is in most cases circumstantial and there is no
J W Griffin
Neurobehavioral toxicology and teratology, 3(4), 437-444 (1981-01-01)
The neurotoxicity of hexacarbon solvents has become apparent only recently, but an extensive literature has already developed as a result of the clinical and epidemiological implications of the human disease, and the advantages of small animal models of hexacarbon neurotoxicity
Bo Sahlberg et al.
The Science of the total environment, 444, 433-440 (2013-01-03)
There are few studies on associations between airborne microbial exposure, formaldehyde, plasticizers in dwellings and the symptoms compatible with the sick building syndrome (SBS). As a follow-up of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS II), indoor measurements were performed
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis